missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Foxp3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
348.00€ - 457.00€
Spécification
Antigène | Foxp3 |
---|---|
Clone | 3G3 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992398
|
EnquireBio
QAB71-PCP55-25UG |
25 μg |
348.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982398
|
EnquireBio
QAB71-PCP55-100UG |
100 μg |
457.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Foxp3 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2 | |
20371 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3G3 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_001186276 | |
Foxp3 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |