missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FOXQ1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FOXQ1 |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802425
|
Proteintech
23718-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892415
|
Proteintech
23718-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FOXQ1 is a member of the FOX gene family, which is characterized by a conserved 110-amino acid DNA-binding motif called the forkhead or winged helix domain. FOX genes are involved in embryonic development, cell cycle regulation, tissue-specific gene expression, cell signaling, and tumorigenesis.Spécification
FOXQ1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O70220, Q63244, Q9C009 | |
15220, 64826, 94234 | |
FOXQ1 Fusion Protein Ag20545 | |
Primary | |
-20°C | |
FOXQ1 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Forkhead box protein Q1, forkhead box Q1, FOXQ1, HFH 1, HFH1, HNF 3/forkhead like protein 1 | |
Foxq1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |