Learn More
Uvex™ FR Shirt 7421-Blue
Catalog Number p-7231999
Click to view available options
Dimensions:
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46
47/48
49/50
This shirt is the perfect supplement to various jackets and trousers from the uvex range of protective clothing. Best-possible protection - even under your jacket.
  • Chemise résistante aux flammes
  • Couleur bleu clair
  • Matière 49 % modacryl FR/ 49 % viscose FR 2 % fibres de carbone, 160 g/m²
  • Bien protégé : chemise pour hommes avec protection antistatique pour les travailleurs industriels exposés à la chaleur
  • Jugulaire pour baisser le col
  • Patte de boutonnage visible, 1 poche poitrine avec rabat et bouton, manche longue, manchette avec fermeture à bouton réglable
  • Certifiée conforme aux normes EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5:2008 CEI 61482-1-2, catégorie de test 1, tailles 37/38 - 47/48
  • Instructions d’entretien : Lavable à 60°C, instructions d’entretien : Lavable à 60°C, sans chlore, nettoyage à sec : P, pas de chlore, nettoyage à sec : P, température du fer : II points, température du fer : Ii-points, séchage au sèche-linge : 1-point, séchage : I-point
Dimensions 43/44
Sexe Hommes
Couleur Bleu
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Non