Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 po/127 mm
Description
Rack pour congélateur : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable- Rack pour boîtes de 127 mm/5 po (tubes coniques de 15/50 ml)- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack à tiroir - Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 308 x 145 x 276 (12,1 x 5,7 x 10,9 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 4 (2 x 2)- Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : CryoCube™ F101h / Innova™ U101 (max. 6 racks)- Pour congélateur ultra-basse température : CryoCube™ F101h / Innova™ U101 (max. 24 boîtes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |