Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimante à transfert thermique FREEZERBONDZ™
En polyester Freezerbondz™ durable (B-492). Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
Marque: Brady™ 805917
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14970kg
Description
- Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses comprises entre -320 et 212°F (-196 et 100°C)
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz | |
Blanc | |
Étiquette | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
3 | |
Rond | |
0,020 mm | |
0,5 po de diamètre | |
12,70mm | |
0,5 po de dia. |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
Identification en laboratoire | |
15,24 mm | |
3000/Bte | |
–320 à 266°F | |
15,88 mm | |
30 m | |
12,70mm | |
12,7 mm |