Learn More
Ohaus™ Microcentrifugeuse Frontier™ série 5000
Micro-centrifugeuse de paillasse fiable, idéale pour les applications de laboratoire à haute vitesse.
2160.00€ - 4930.00€
Spécification
FCR max. | 21 953 x g |
---|---|
Affichage | LCD rétroéclairé |
Fonctions de sécurité | CEFCC |
Plage de vitesses maximum | 200 à 15 200 tr/min |
Rotor inclus | Non |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Poids net | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Poids net | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15876752
|
Ohaus™
30130866 |
393,00 x 287,00 x 292,000 mm | 17,000 kg |
2160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15886752
|
Ohaus™
30130868 |
561,00 x 287,00 x 292,000 mm | 35,000 kg |
4930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Fonctionnement à haute vitesse pour une gamme d’applications de laboratoire essentielles, telles que la préparation d’ADN / ARN, l’ultrafiltration, etc.
- Les rotors de confinement biologique permettent la recherche impliquant des échantillons dangereux.
- Conçues pour faciliter le fonctionnement, ces centrifugeuses disposent d’une interface intuitive, avec tous les paramètres clés immédiatement accessibles pour l’observation et le réglage.
- La taille compacte permet d’obtenir un gain d’espace appréciable sur la paillasse de laboratoire.
Spécification
21 953 x g | |
CEFCC | |
Non | |
Série Frontier™ 5000 Micro |
LCD rétroéclairé | |
200 à 15 200 tr/min | |
10 s à 99 h 59 min 59 s Continu | |
230 V |