Learn More
Testo™ Pointe de sonde tire-bouchon pour aliments congelés
Peut être vissée directement dans les aliments congelés sans qu’un trou ait été fait au préalable.
Marque: Testo™ 0613 1052
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- À utiliser avec le capteur de température NTC
- Conforme aux normes HACCP et EN 13485
- Plage de mesures entre −50° et +140°C
Spécification
89 mm | |
-50°C à +140°C | |
±0,2°C entre −25°C et +75°C |
Temps de réponse : 20 secondes | |
Thermomètre en T portatif 105 |