Learn More
Alfa Aesar™ Tampon FSB
Pour le stockage congelé de cellules compétentes
Marque: Alfa Aesar™ J60262.AK
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.00025kg
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
250mL | |
2° to 8°C |
Pour le stockage congelé de cellules compétentes | |
Buffer | |
Liquid | |
Frozen storage buffer |