Learn More
CleanSpace™ Kit de masques internes Orinasal pour masque complet
Les masques Orinasal pour masque complet CleanSpace™ sont faits en silicone et PC et destinés à être utilisés avec le masque complet CleanSpace™.
165.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012, AS/ NZS 1337.1:2010 Résistance élevée aux chocs |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 12942 |
Certifications (EN) | EN 12942 |
Type de produit | Masque complet PAPR |
Modèle du masque / du casque | Masque complet PAPR uniquement |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920092
|
CleanSpace™
PAF-1022 |
S |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15940092
|
CleanSpace™
PAF-1027 |
Taille moyenne/Grande taille |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé avec le masque complet révolutionnaire CleanSpace™
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Permet la respirabilité et empêche la formation de buée
- Nettoyage facile et séchage rapide
- Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
- Nettoyage : Lavable en machine ou à nettoyer dans de l’eau tiède savonneuse. N’utilisez pas de solvants (térébenthine ou acétone), d’eau chaude, d’agents de blanchiment ou d’agents chimiques
Spécification
AS/NZS1716 : 2012, AS/ NZS 1337.1:2010 Résistance élevée aux chocs | |
EN 12942 | |
Masque complet PAPR uniquement | |
PAF-1014, PAF-1106 |
EN 12942 | |
Masque complet PAPR | |
Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de traitement, broyage | |
Conserver entre -10°C et 55°C |