Learn More
Acidefumarique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598377
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
110-17-8
C4H4O4
116.07
MFCD00002700
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
444972
CHEBI:18012
OC(=O)\C=C\C(O)=O
110-17-8
C4H4O4
116.07
MFCD00002700
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
444972
CHEBI:18012
OC(=O)\C=C\C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Fumaric acid
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.6200g/mL
Point d’éclair 230°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH=CHCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Merck Index 15, 4316
Gravité spécifique 1.62
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.3g/l (25°C). Other solubilities: 0.72g/100g ether (25°C)- 1.72g/100g acetone,(30°C)- 5.76g/100 g 95% alcohol (30°C),practically insoluble in chloroform,carbon tetra-,chloride and benzene
Nom IUPAC acide (2E)-but-2-ènedioïque
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumaric acid