Learn More
Fungilab™ Chambres de séparation (CCM) Fungicrom
Les chambres de séparation (CCL) Fungicrom doivent être utilisées avec la chromatographie sur couche mince.
142.46€ - 362.85€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle à bouton |
---|---|
Matériau | Plastique |
À utiliser avec (équipement) | Chromatographie sur couche fine |
Comprend | Vanne à jet de 0,7 mm |
Hauteur (impériale) | 5,1 in |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11806521
|
Fungilab™
MIPLAK |
Couvercle à bouton | Chambre de séparation Miniplak | 10 cm | 3,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11896511
|
Fungilab™
MPLAK |
Couvercle à bouton | Chambre de séparation Miniplak | 20 cm | 7,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Cuve Normaplak (NPLAK)
- Corps en verre trempé, avec une base plate et des bords supérieurs lisses et polis
- Pour plaques de 200 x 200 mm
- Disponible avec ou sans couvercle
- Couvercle avec poignée, à base lisse et polie, formant une fermeture étanche avec le corps de la cuve
Cuve Multiplak (MPLAK)
- Corps en verre trempé, avec une base plate et des bords supérieurs lisses et polis
- L’intérieur présente des rainures supplémentaires qui permettent de stocker jusqu'à cinq plaques de 200 x 200 mm
- Utilisé en particulier pour les analyses quantitatives, peut également servir à stocker les plaques dans un environnement protégé
- Disponible avec ou sans couvercle
- Couvercle avec poignée, à base lisse et polie, formant une fermeture étanche avec le corps de la cuve
Cuve Miniplak (Miplak)
- Corps en verre trempé, avec une base plate et des bords supérieurs lisses et polis
- Pour plaques de 100 x 100 mm
- Disponible avec ou sans couvercle
- Couvercle avec poignée, à base lisse et polie, formant une fermeture étanche avec le corps de la cuve
Cuve Rollerplak (RPLak)
- Corps en verre trempé soufflé en cylindre avec une base plate
- Pour plaques de 200 x 100 mm
- Travaux de chromatographie sur papier également possibles
- Disponible avec ou sans couvercle
- Couvercle de type chapeau
Spécification
Couvercle à bouton | |
Chromatographie sur couche fine | |
5,1 in | |
1,9 in |
Plastique | |
Vanne à jet de 0,7 mm | |
13 cm | |
5 cm |