Learn More
Kimble™ Entonnoir en verre
Mesurez et filtrez les substances en laboratoire grâce à l’entonnoir en verre Kimble™, un outil d’expérimentation essentiel.
Marque:  Kimble™ 953701-0000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Code produit. 11858522
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • Poids : 0,8kg
  • Verre transparent
  • Gradué pour une mesure précise
Spécification
Spécification
Entonnoir
25 mm
15 ml
verre