Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir avec balance pour appareil de filtration DURAN™, entonnoir uniquement
L’unité de filtration peut être utilisée avec un filtre approprié pour l’analyse de particules ou la filtration claire et stérile Support de filtration par le vide possible.
Marque: DWK Life Sciences 247223602
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Applications pratiquement universelles, car le milieu n’entre en contact qu’avec le verre et le PTFE
- L’entonnoir gradué simplifie le dosage et l’analyse (tête de filtration graduée)
- En plus de la plaque de filtration à fentes, des plaques en verre de différentes porosités peuvent être utilisées grâce au support de plaque en PTFE
- Nettoyage facile et rapide des deux côtés grâce aux plaques de filtration échangeables et aux adaptateurs en PTFE
- Le flacon de filtration DURAN™ testé et éprouvé ainsi que le raccord de tuyau en PTFE (pour tubes de 8 mm de dia. int.) permettent un travail en toute sécurité dans le laboratoire
- Les plaques remplaçables et l’adaptateur en PTFE combinés à la pince permettent de changer de porosité ou de remplacer les filtres rapidement
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Boro 3.3 | |
Entonnoir avec échelle de 250 ml | |
Filetages, dimension GL 14 |
Oui | |
Filtration grossière et fine ; filtration sans papier filtre ; filtrage ; analyse des résidus ; filtration analytique ; purification des solutions aqueuses et organiques ; analyse de la contamination par les particules ; tests de contamination bactérienne ; convient au bouchon à vis GL 14 (réf. 29 227 05 08) | |
1 de chaque |