Learn More
Furfurylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Furfurylamine |
Note relative au nom | 99+% |
Point de fusion | -70°C |
Couleur | Marron-jaune à incolore |
Densité | 1.0900g/mL |
Point d’ébullition | 145°C to 146°C (761.0 mmHg) |
Point d’éclair | 37°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Conditionnement | Flacon en verre |