Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en quartz fondu
Marque: Thermo Scientific Chemicals 043498.KG
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Fabriqués en utilisant de la silice cristalline naturelle
- Grande pureté chimique
- Forte résistance à la corrosion
- Point de fusion élevé, dureté extrême
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Excellente isolation électrique et excellente transmission optique de l’ultra-violet à l’infrarouge
Spécification
Quartz | |
Partie supérieure 43mm ; partie inférieure : 22mm | |
57mm | |
Creuset en quartz fondu |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche