missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FUT6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FUT6 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816224
|
Proteintech
16567-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806224
|
Proteintech
16567-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FUT6 is a Golgi stack membrane protein that is involved in the creation of sialyl-Lewis X, an E-selectin ligand.Spécification
FUT6 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P51993 | |
2528 | |
FUT6 Fusion Protein Ag9847 | |
Primary | |
-20°C | |
FUT6 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Alpha (1,3) fucosyltransferase, FCT3A, FT1A, Fuc TVI, Fucosyltransferase 6, Fucosyltransferase VI, FucT VI, FUT6 | |
FUT6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |