Learn More
A&D Weighing Balances de précision IP65 FX/FZ
Une balance de précision qui combine toutes les fonctions de pesage essentielles dans un modèle compact et léger .
Marque: A&D Weighing FX-2000i-WP
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 (WP)
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (FZ-i et FZ-i-WP)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran VFD pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 1 seconde
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Plateau pour pesée d'animaux (en option)
- Paravent grand format (en option)
- Paravent petit format inclus sur les modèles à 1 mg
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
BPL/BPF/BPC/ISO/IP65 | |
2200 g | |
0,01 g | |
FX-2000i-WP | |
11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A) |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
VFD | |
Acier inoxydable | |
1 sec |