Learn More
Asecos™ Armoires de sécurité G-ULTIMATE-90 pour bouteilles de gaz
Pour le stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail.
Marque:  Asecos™ 3069000130691
Informations supplémentaires : Poids : 365.00000kg
Code produit. 15877716
  • 3271.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Résistance maximale au feu, jusqu’à 90 minutes
  • Ventilation optimale conforme aux normes – testée et certifiée conformément aux strictes réglementations GS
  • Ventilation complète et uniforme dans toute l’armoire
  • Valeurs de chute de pression inférieures à 150 Pa
  • Portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé, intégré dans la poignée de porte
  • Les armoires peuvent être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • Conduites de tuyaux – grande surface pour de multiples possibilités de dérivation sur le dessus de l’armoire, aucune isolation supplémentaire de la tuyauterie nécessaire
  • Possibilités de réglage confortables – les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
  • Équipement intérieur standard complet avec rails de montage, dispositifs de retenue pour bouteille, courroies de tension correspondantes et rampe de roulement
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Conforme aux normes EN 14470-2 et TRGS 510
Spécification
Spécification
615 x 598 x 1450 mm
425 x 445 x 1246 mm
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard, rails de montage, rampe de roulement et dispositif de retenue pour bouteille, acier galvanisé et revêtement en poudre
Stockage de bouteilles de gaz inflammables et toxiques
Ailette
1
282 kg
Gris clair
Armoire de stockage de sécurité
2 bouteilles de gaz de 10 L, charge maximale : 600 kg
Acier