Learn More
Borure de gadolinium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393618
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12008-06-9
B6Gd
222.11
MFCD00049942
FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
25021694
Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
[Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12008-06-9
B6Gd
222.11
MFCD00049942
FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
25021694
Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
[Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Gadolinium boride
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 222.12
Pourcentage de pureté 99.5%