Learn More
Oxyde de gadolinium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Catalog Number 11391019
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12064-62-9
Gd2O3
362.50
MFCD00011026
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
159427
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12064-62-9
Gd2O3
362.50
MFCD00011026
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
159427
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) oxide
Point de fusion 2330°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou granulés
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in acid. Insoluble in water.
Nom IUPAC gadolinium(+)3+) ; oxygène(2-)
Poids de la formule 362.5
Aspect White powder or granules
Densité 7.407