Learn More
A&D Weighing Balance analytique à étalonnage externe Galaxy HR
Une balance conviviale adaptée à tous les budgets, grâce à sa technologie de pesage brevetée C-SHS offrant un rapport performances/prix supérieur et sa conception compacte et légère, qui font de ce modèle l'une des plus petites balances d'analyse destinées aux espaces réduits.
Marque:  A&D Weighing HR-251A
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 16631192
  • 980.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Description
Description
  • Construction robuste, protection renforcée contre la poussière et l'humidité
  • Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (HR-AZ)
  • Fonction amortisseur
  • Fonction de mise sous/hors tension automatique
  • Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
  • Écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des résultats de pesée
  • Fonction de calcul statistique SCF
  • Interface standard RS-232C
  • Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 2 secondes
  • Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
  • Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
  • Grand paravent aisément amovible
  • Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
Spécification
62 g/252 g
BPL / BPF / BPC / ISO
Acier inoxydable
11 VA vers adaptateur secteur (12 V, 1 A)
HR-251A
Écran LCD rétroéclairé inversé
0,1 mg/1 mg
2 secondes
RS-232 C, USB rapide (en option), LAN (en option)