Learn More
Alliage d’étain et de gallium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393417
264.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-31-5, 7440-55-3
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
5352426
CHEBI:32990
tin
[Sn]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-31-5, 7440-55-3
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
5352426
CHEBI:32990
tin
[Sn]
Gallium Tin alloy is used to cool computer chips in place of water.  Used in medical thermometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Gallium Tin alloy
Couleur Argent
Point de fusion ≥25°C
Aspect Silver-colored liquid
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Etain :8,0 % ; Gallium :92,0%
Forme Liquide