Learn More
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous galvanique (universels)
Obtenez des résultats des tests précis pour l’eau et les solutions aqueuses grâce à ces capteurs d’oxygène dissous galvaniques recouverts par une membrane qui ne nécessitent que peu d’entretien et aucune durée de polarisation.
755.00€ - 1325.00€
Specifications
À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres |
---|
Product Code | Brand | Longueur (métrique) du câble | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Longueur (métrique) du câble | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
10769361
|
WTW™
201533 |
1,5 m | Solution nettoyante pour câble de 1,5 m de long, feuille de métal abrasive, 3 têtes de membrane d’échange et électrolyte |
1325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10503833
|
WTW™
201570 |
3 m | Solution nettoyante pour câble de 3 m de long, feuille abrasive, 1 tête à membrane échangeuse et électrolyte |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10470632
|
WTW™
201545 |
3 m | Solution nettoyante pour câble de 3 ml, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte |
1070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491592
|
WTW™
201546 |
6 m | Solution nettoyante pour câble de 6 m de long, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte |
1105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10235731
|
WTW™
201547 |
10 m | Solution nettoyante pour câble de 10 m de long, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10776701
|
WTW™
201548 |
15 m | Solution nettoyante pour câble de 15 m de long, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Capteur d’oxygène dissous avec compensation de la température et surveillance des fuites de la membrane intégrées
- Peut être utilisé en laboratoire ainsi que sur le terrain
- Les caractéristiques comprennent un temps de réponse rapide (t99<60 s) et un fonctionnement avec un minimum d’entretien
- Les domaines d’utilisation comprennent les eaux de surface, les mesures dans les stations de traitement des eaux usées, les directions de DBO
- Rempli avec de l’électrolyte, peut atteindre une durée de vie de jusqu’à 6 mois
- Récipient d’étalonnage compris
- Pour une utilisation avec des instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres
- Avec solution nettoyante pour câble de 1,5 m de long, feuille de métal abrasive, 3 têtes de membrane d’échange et électrolyte
Specifications
Instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres |