missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gamma cystathionase Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2C7F9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Gamma cystathionase |
---|---|
Clone | 2C7F9 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827265
|
Proteintech
60234-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817265
|
Proteintech
60234-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a cytoplasmic enzyme in the trans-sulfuration pathway that converts cystathione derived from methionine into cysteine. Glutathione synthesis in the liver is dependent upon the availability of cysteine. Mutations in this gene cause cystathioninuria. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms.Spécification
Gamma cystathionase | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CSE, CTH, Cystathionine gamma lyase, Gamma cystathionase | |
Cth | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2C7F9 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P18757, P32929, Q8VCN5 | |
107869, 1491, 24962 | |
Gamma cystathionase Fusion Protein Ag2872 | |
Primary | |
-20°C | |
CTH |