Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Code produit. 17893752
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
Code produit. 17893752
Marque: Ansell 340063070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polyisoprene and neoprene blend surgical gloves deliver ideal comfort and durability during surgical procedures, while offering easy identification of a glove breach when double gloving.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene to deliver a high quality, non-latex surgical glove combining latex-like polyisoprene comfort and durability
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize the risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprene, Néoprène
Palm Thickness (English) 7.48 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 ±0.03 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7.48 ±1.18 mil
Épaisseur (métrique) 0.19 ±0.03 mm
Modèle GAMMEX-340063
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 306 mm