Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Découvrez la tubulure en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
98.15€ - 138.44€
Spécification
Type | Gas Chromatography Tubing |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Gas Chromatography Systems |
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15244603
|
Thermo Scientific™
60181-632 |
Cuivre | 0,065 po | 1/8 po | Longueur de 50 pi |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15204613
|
Thermo Scientific™
60181-638 |
Acier inoxydable | 0,085 in | 1/8 po | Longueur 25 ft |
138.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15264603
|
Thermo Scientific™
60181-634 |
Acier inoxydable | 0,01 in | 1/16 po | Longueur de 25 pieds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15274603
|
Thermo Scientific™
60181-635 |
Acier inoxydable | 0,02 in | 1/16 po | Longueur de 25 pieds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15284603
|
Thermo Scientific™
60181-636 |
Acier inoxydable | 0,03 in | 1/16 po | Longueur de 25 pieds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15294603
|
Thermo Scientific™
60181-637 |
Acier inoxydable | 0,04 in | 1/16 po | Longueur de 25 pieds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15254603
|
Thermo Scientific™
60181-633 |
Cuivre | 0,19 in | 1/4 po | Longueur de 50 pieds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15214613
|
Thermo Scientific™
60181-639 |
Acier inoxydable | 0,21 in | 1/4 po | Longueur :25 pieds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Gas Chromatography Tubing | |
Gas Chromatography Systems |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.