Learn More
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz
Stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques
Marque:  asecos™ 30732015
Informations supplémentaires : Poids : 117.41490kg
Code produit. 15986016
  • 2273.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : surface structurée entièrement galvanisée et surface revêtue de poudre structurée et base en acier inox
  • Aucune utilisation non autorisée : levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec verrou cylindrique, compatible avec système de verrouillage)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : points d’intercommunication dans le plafond de l’armoire
  • Ventilation : ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
Spécification
Spécification
2070 mm
Armoire de bouteilles de gaz
995 mm
revêtement époxy lisse
1006 mm
130,50 kg
Gris clair (RAL 7035)
2149 mm
Fenêtre fixe
2
Équipement intérieur standard pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres
370 mm
Tôle d'acier
400 x 1006 x 2149 mm
370 x 995 x 2070 mm
400 mm
Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
GOD.215.100.WDFW