Learn More
Trajan Scientific and Medical Filtre à gaz : hydrocarbures
Empêche les contaminants présents dans les gaz d’affecter de manière significative la qualité des résultats. L’oxygène, les hydrocarbures et l’humidité peuvent entraîner des problèmes tels que des lignes de base “bruyantes”, la pénétration d’humidité entrant dans la colonne GC, une purge excessive et une dégradation des septa.
Marque: Trajan Scientific and Medical 1035230
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Capacité d’environ 7 g de matières organiques selon les impuretés, pour une longue durée de vie du filtre
- Peut être utilisé en association avec d’autres filtres grâce à une simple unité de connexion
Spécification
Env. 7 g, selon les impuretés | |
Hydrocarbure | |
Unité de connexion |
Non | |
Élimine les composés organiques des flux gazeux |
Usage exclusivement réservé à la recherche