Learn More
Trajan Scientific and Medical Filtre à gaz : oxygène
Empêche les contaminants présents dans les gaz d’affecter de manière significative la qualité des résultats. L’oxygène, les hydrocarbures et l’humidité peuvent entraîner des problèmes tels que des lignes de base “bruyantes”, la pénétration d’humidité entrant dans la colonne GC, une purge excessive et une dégradation des septa.
Marque:  Trajan Scientific and Medical 1035210
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15740969
  • 179.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
  • Capacité de 150 ml d’oxygène pour une longue durée de vie du filtre
  • Le changement de couleur de l’indicateur vous indique quand changer votre filtre
  • Peut être utilisé en association avec d’autres filtres grâce à une simple unité de connexion
Spécification
Spécification
150 ml d’O2
Oxygène
Unité de connexion
Du vert au gris
Élimine l’oxygène ainsi que les traces de soufre et de chlore du gaz porteur
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche