Learn More
Seringue à gaz
Marque: Hospidex MSGAN100
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Microseringue étanche aux gaz• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue GAN
• Seringue GAN
• Le cylindre en verre est protégé des chocs par un anneau en acier inox. Les seringues n'existent qu'en version à aiguilles amovibles
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.
Spécification
GAN | |
1 ml |