Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle pour bains-marie Precision™
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Marque:  Thermo Scientific™ GPSSL20
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.59000kg
Code produit. 15325897
  • 419.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
Complétez votre bain-marie Thermo Scientific™ Precision™ avec une hotte à gaz et un couvercle en gable conçus pour s’adapter aux grands flacons, ou avec un couvercle en anneaux concentriques pour le traitement à la vapeur. Disponibles en plusieurs tailles.
Caractéristiques :
Hottes à gaz
  • Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
  • Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
  • En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
  • Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
Couvercles à pignon
  • Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
  • Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
Couvercle toit en acier inox
Bains-marie de précision 20 L et 28 L pour usage général
Acier inoxydable
20 L, 28 L
Couvercle à pignon