Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle pour bains-marie Precision™
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Marque:  Thermo Scientific™ 3162640
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Code produit. 15345897
  • 333.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
Description
Complétez votre bain-marie Thermo Scientific™ Precision™ avec une hotte à gaz et un couvercle en gable conçus pour s’adapter aux grands flacons, ou avec un couvercle en anneaux concentriques pour le traitement à la vapeur. Disponibles en plusieurs tailles.
Hottes à gaz
  • Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
  • Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
  • En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
  • Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
Grande hotte à gaz
Bain-marie à agitation de précision 15 L
Hotte à gaz