Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle pour bains-marie Precision™
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Marque: Thermo Scientific™ TSGPACL20
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg
Description
Complétez votre bain-marie Thermo Scientific™ Precision™ avec une hotte à gaz et un couvercle en gable conçus pour s’adapter aux grands flacons, ou avec un couvercle en anneaux concentriques pour le traitement à la vapeur. Disponibles en plusieurs tailles.
Hottes à gaz- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
- Conception améliorée à charnière qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
- Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
Prestations de service
1 an
Spécification
Couvercle toit transparent en polycarbonate | |
Bains-marie de précision 20 L et 28 L pour usage général | |
PC |
20 L, 28 L | |
Couvercle à pignon |