Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle pour bains-marie Precision™
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Marque: Thermo Scientific™ GPSSL02
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
Description
Complétez votre bain-marie Thermo Scientific™ Precision™ avec une hotte à gaz et un couvercle en gable conçus pour s’adapter aux grands flacons, ou avec un couvercle en anneaux concentriques pour le traitement à la vapeur. Disponibles en plusieurs tailles.
Caractéristiques :
Hottes à gaz
- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
Couvercles à pignon
- Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
- Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Prestations de service
1 an
Spécification
Couvercle toit en acier inox | |
Bains-marie de précision 2 L pour usage général | |
Acier inoxydable |
2 L | |
Couvercle à pignon |