Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille fixe pour instruments GC
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC manuelle, précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Marque: Thermo Scientific™ 365F2461
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Profitez de la durabilité, la clarté et la précision des seringues à aiguille fixe, manuelles et étanches aux gaz Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC), elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Ces seringues ont une aiguille fixe et un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
- Une meilleure résistance aux solvants
- Une plus grande plage de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Une durée de vie prolongée et amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues installées dans des échantillonneurs automatiques.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement une contamination croisée :
- Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
- Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le cylindre en verre
- Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
Spécification
25 μl ; 57 mm L ; calibre 26s fixe | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe | |
25 μl | |
Cône |
26s G | |
Chaque | |
57 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH et échantillonneur automatique TriPlus 100LS |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.