Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonne capillaire BPX70 GC
La Colonne capillaire GC BPX70 SGE est une Colonne MS premium à faible bleeding et haute polarité spécialement conçue pour l’analyse des esters méthyliques d’acides gras (FAME)
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 054622
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12624955
  • 563.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 04-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Haute température
  • Conçue sur mesure pour la séparation des FAME
  • Idéale pour la séparation des isomères cis/trans
  • Phase polaire
Spécification
Spécification
Colonne capillaire GC
BPX70
50°C à 250/260°C
30 mm
0,25 mm
250/260°C
0,25 mm
1/boîte