missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner Thermo Scientific à débit non divisé (à utiliser avec aiguille de 70 mm)
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 092045
Code nomenclature Nacres: SB.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
Aiguille de 70 mm | |
5/boîte | |
5 mm | |
GC Thermo Scientific Trace and Focus |
Insert d’injection GC | |
105 mm | |
8 mm |