Learn More
Trajan™ Revêtement des valves GC
À utiliser avec les instruments GC
158.00€ - 1060.00€
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12973981
|
Trajan™
092048 |
FocusLiner avec division ; à utiliser avec une aiguille de 50 mm | 5 mm | 8 mm | 105 mm |
250.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10708534
|
Trajan™
092092 |
FocusLiner avec/sans division ; Pour AutoSystem et Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
239.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12673016
|
Trajan™
092092 |
FocusLiner avec/sans division ; Pour AutoSystem et Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12963991
|
Trajan™
092061 |
Avec/sans division ; avec col de cygne encastré et laine de quartz | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
179.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12664935
|
Trajan™
092038 |
Avec/sans division ; avec entrée conique unique | 3,4 mm | 5 mm | 54 mm |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12974021
|
Trajan™
092089 |
Liner en SPME | 0,75 mm | 5 mm | 95 mm |
158.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10635473
|
Trajan™
092095 |
FocusLiner conique avec/sans division ; Pour AutoSystem et Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
278.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12934071
|
Trajan™
092223 |
Insert à débit divisé / non divisé | 4 mm | 6,3 mm | 78,5 mm |
690.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10085270
|
Trajan™
092144 |
Sans division avec entrée conique unique | 5 mm | 8 mm | 105 mm |
251.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12614935
|
Trajan™
092062 |
FocusLiner à débit divisé / non divisé | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10013712
|
Trajan™
092068 |
FocusLiner avec/sans division | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
292.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10422285
|
Trajan™
092220 |
Insert divisé ; avec laine de quartz | 4 mm | 6,3 mm | 78,5 mm |
1060.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10310421
|
Trajan™
092141 |
Sans division avec entrée conique unique | 3 mm | 8 mm | 105 mm |
265.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
À utiliser avec les instruments GC
- Tous les revêtements sont désactivés via la désactivation de la phase gazeuse à haute température (420°C [788°F])
- Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
- Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
- Comprennent deux sections coniques qui fixent le bouchon en laine de quartz pour un essuyage de la pointe d’aiguille et un transfert d’échantillons optimaux—empêche également la laine de quartz de glisser vers le septum ou de s’enfoncer dans le revêtement
- Excellente reproductibilité
- Permet une discrimination de masse plus faible
- Les FocusLiners rapides ont un dia. int. étroit de 2,3 mm pour une utilisation avec les colonnes capillaires de dia. int. 0,1 mm—le dia. int. étroit entraîne par ailleurs des pics moins larges
- La laine de quartz dans certains revêtements divisés favorise le mélange de l’analyte et entraîne une meilleure quantification, offre une surface large qui contribue à la vaporisation des échantillons liquides, agit comme un piège pour recueillir les résidus d’échantillon non volatils et empêche l’échantillon de toucher le fond de l’injecteur avant sa volatilisation
- Les cônes dans certains revêtements non divisés minimisent le contact des analytes avec le fond du port d’injection – particulièrement utile pour les composés très actifs ; ils canalisent également les analytes dans la colonne pour une installation de colonne plus robuste