Learn More
Cytiva Boîtes de 5 colorants réactifs Amersham™ CyDye™
À utiliser pour le marquage le plus précis. Les 5 boîtes de colorant réactif Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent du cyDye dérivatisé qui ne porte qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un étiquetage précis des groupes d’amines.
353.00€ - 877.00€
Spécification
Quantité | Pièce |
---|---|
Contenus des kits | Cinq paquets de feuilles contenant chacun du colorant déshydraté pour marquer 1 mg de protéines |
Suffisant pour | Marquage de 1 mg de protéines ou 30 nM de groupes amines |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11738278
|
Cytiva
PA25501 |
Colorant mono-fonctionnel Cy5.5 | Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant monofonctionnel Cy5.5 |
461.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718278
|
Cytiva
PA25001 |
Colorant mono-fonctionnel Cy5 | Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant mono-fonctionnel Cy5 |
353.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10156044
|
Cytiva
PA23001 |
Colorant mono-fonctionnel Cy3 | Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant mono-fonctionnel Cy3 |
353.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728278
|
Cytiva
PA25500 |
Colorant bi-fonctionnel Cy5.5 | Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant bi-fonctionnel Cy5.5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11798268
|
Cytiva
PA23501 |
Colorant monofonctionnel Cy3.5 | Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant monofonctionnel Cy3.5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11708278
|
Cytiva
PA25000 |
Colorant réactif Cy5 | Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant réactif Cy5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Méthode pratique pour marquer les anticorps, les protéines, les médicaments et les oligonucléotides avec les colorants fluorescents CyDye.
- Pour une utilisation dans les applications ELISA, immunoprécipitation et transfert.
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémélangées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes.
Informations sur la commande
Chaque kit contient cinq flacons de colorant.Chaque flacon est suffisant pour le marquage de 1 mg de protéines ou 30 nmol de groupes aminos.
Spécification
Pièce | |
Cinq paquets de feuilles contenant chacun du colorant déshydraté pour marquer 1 mg de protéines | |
Marquage de 1 mg de protéines ou 30 nM de groupes amines |