Learn More
Cytiva Boîtes de 5 colorants réactifs Amersham™ CyDye™
À utiliser pour le marquage le plus précis. Les 5 boîtes de colorant réactif Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent du cyDye dérivatisé qui ne porte qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un étiquetage précis des groupes d’amines.
Marque: Cytiva PA23501
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.06600kg
Description
- Méthode pratique pour marquer les anticorps, les protéines, les médicaments et les oligonucléotides avec les colorants fluorescents CyDye.
- Pour une utilisation dans les applications ELISA, immunoprécipitation et transfert.
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémélangées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes.
Spécification
Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant monofonctionnel Cy3.5 | |
Boîte de colorants mono-réactifs Cy3.5 | |
Marquage de 1 mg de protéines ou 30 nM de groupes amines | |
2 à 8deg;C, à l’abri de la lumière | |
Rouge |
1/boîte | |
Cinq paquets de feuilles contenant chacune du colorant déshydraté pour marquer 1 mg de protéines | |
1102,37 | |
Colorant monofonctionnel Cy3.5 |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1