Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™-N
Utilisées pour les applications à sensibilité maximale lors du transfert de l’ADN et de l’ARN. Les membranes Cytiva Amersham™ Hybond™-N sont des membranes fortement supportées, intrinsèquement hydrophiles et ne nécessitent aucun pré-mouillage.
sur devis
Spécification
Capacité de liaison | Jusqu’à 600 μg/cm2 |
---|---|
Matériau | Nylon, neutre |
Description
- Capacité de liaison des acides nucléiques jusqu’à 600 μm/cm2
- Intrinsèquement hydrophile et ne nécessite aucun prémouillage
- Les acides nucléiques peuvent être réticulés à l’aide de la lampe UV
Spécification
Jusqu’à 600 μg/cm2 | |
Nylon, neutre |