Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -XL
À utiliser pour des rapports signal-bruit optimaux en cas d’utilisation de sondes au marquage radioactif. Les membranes Cytiva Amersham™ Hybond™ -XL sont de nouvelles membranes en nylon chargées offrant une concentration supérieure et une distribution plus uniforme de charge positive que d’autres membranes en nylon chargées.
Marque:  Cytiva RPN203S
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10024394
  • 374.00€ / 1 rouleau
En stock, prêt à être expédié : 2
Ajouter au panier
Description
Description
  • Concentration supérieure et distribution plus uniforme de charge positive que d’autres membranes en nylon chargées
  • Capacité de liaison des acides nucléiques jusqu’à 600 μg/cm2
  • Liaison efficace de petits fragments
  • Retrait efficace de la sonde
  • Adaptées à la réhybridation
  • Des disques sont également disponibles
Spécification
Spécification
1 rouleau
Nylon, très chargé positivement
3 m
Jusqu’à 600 μg/cm2
Rouleau
20 cm
Sondes radioactives