Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie ImpRes multimodal BioProcess™ Capto™
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules
Marque: Cytiva 17371501
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.07600kg
Includes: Certificat d’analyse
Description
Le ligand multimodal à fort échange d’anions affiche une sélectivité élevée par rapport à l’échangeur d’ions traditionnel, ce qui permet de résoudre des problèmes de purification difficiles. Les principaux contaminants présents dans les procédés MAb, tels que l’ADN, les protéines des cellules hôtes (HCP), la protéine A lixiviée, les agrégats et les virus, sont efficacement séparés.
- La sélectivité des billes et des ligands haute résolution garantit un rendement élevé
- Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
- Permet d’utiliser l’approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
- Permet de séparer des variantes chargées par MAb
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents anioniques.
Spécification
25 ml | |
Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, NaCl 2 M, 1-propanol 5 %, isopropanol 30 %, éthanol 70 % | |
0,08 à 0,11 mM Cl-/ml | |
Milieu Capto adhere ImpRes | |
Certificat d’analyse | |
Agarose à haut débit | |
20 % d’éthanol |
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules | |
4°C à 30°C | |
45 à 85 mg de Mab/ml | |
40 µm | |
300 kPa | |
3 à 12 | |
Échangeur d’anions fort multimodal |