Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie Capto™ ImpRes multimodal BioProcess™
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules
243.00€ - 723.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules |
---|---|
Stabilité | Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, NaCl 2 M, 1-propanol 5 %, isopropanol 30 %, éthanol 70 % |
Conditions de stockage | 4°C à 30°C |
Capacité d’échange d’anions | 25 à 39 μM/ml |
Capacité de liaison | 60 à 90 mg de Mab/ml |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15131556
|
Cytiva
17371601 |
25 ml |
243.00€
25mL |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15141556
|
Cytiva
17371602 |
100 ml |
723.00€
100mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Des rendements élevés obtenus grâce à des microbilles à haute résolution et à la sélectivité des ligands
- Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
- Permet d’utiliser l’approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
- Affiche une fenêtre de fonctionnement à pH/sel large
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents cationiques.
Spécification
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules | |
4°C à 30°C | |
60 à 90 mg de Mab/ml | |
40 μm | |
Agarose à haut débit | |
20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium |
Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, NaCl 2 M, 1-propanol 5 %, isopropanol 30 %, éthanol 70 % | |
25 à 39 μM/ml | |
Milieu Capto MMC ImpRes | |
300 kPa | |
3 à 12 | |
Échangeur de cations faibles multimodal |