Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie Capto™ ImpRes multimodal BioProcess™
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules
Marque:  Cytiva 17371601
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.07600kg
Code produit. 15131556
  • 243.00€ / 25mL
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
  • Des rendements élevés obtenus grâce à des microbilles à haute résolution et à la sélectivité des ligands
  • Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
  • Permet d’utiliser l’approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
  • Affiche une fenêtre de fonctionnement à pH/sel large
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents cationiques.
Spécification
Spécification
25 ml
Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, NaCl 2 M, 1-propanol 5 %, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
25 à 39 µM/ml
Milieu Capto MMC ImpRes
300 kPa
3 à 12
Échangeur de cations faibles multimodal
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules
4°C à 30°C
60 à 90 mg de Mab/ml
40 µm
Agarose à haut débit
20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Capto MMC ImpRes, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.