Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie Capto S™ ImpAct
Capto S ImpAct est un milieu de chromatographie par échange de cations forts (résine) développé pour le polissage d’anticorps monoclonaux (MAb) et autres biomolécules.
219.00€ - 645.00€
Spécification
Type de produit | Milieu de chromatographie Capto S ImpAct |
---|---|
Matériau | Agarose à haut débit |
Plage de pH | 4 à 12 |
Granulométrie | 50 mu;m |
dimMatrix | Ion Exchange Chromatography Media |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15341642
|
Cytiva
17371701 |
25 ml |
219.00€
25mL |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15351642
|
Cytiva
17371702 |
100 ml |
645.00€
100mL |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute capacité de liaison, > 100 mg de MAb/ml de milieu.
- Élimination efficace des agrégats à forte charge d’anticorps monoclonaux.
- Polissage haute résolution basé sur la plateforme reconnue Capto.
- Flexibilité de conception grâce à une grande fenêtre opérationnelle de débits et de hauteurs de lit pour faciliter l’optimisation et la mise à l’échelle.
- Productivité élevée permettant une fabrication économique.
- Sécurité de l’approvisionnement et soutien réglementaire complet.
Spécification
Milieu de chromatographie Capto S ImpAct | |
4 à 12 | |
Ion Exchange Chromatography Media |
Agarose à haut débit | |
50 mu;m |