Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Milieux de chromatographie Capto S™ ImpAct
Capto S ImpAct est un milieu de chromatographie par échange de cations forts (résine) développé pour le polissage d’anticorps monoclonaux (MAb) et autres biomolécules.
Marque:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 17371701
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15341642
  • 175.00€ / 25mL
Expédition estimée
08-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Haute capacité de liaison, > 100 mg de MAb/ml de milieu.
  • Élimination efficace des agrégats à forte charge d’anticorps monoclonaux.
  • Polissage haute résolution basé sur la plateforme reconnue Capto.
  • Flexibilité de conception grâce à une grande fenêtre opérationnelle de débits et de hauteurs de lit pour faciliter l’optimisation et la mise à l’échelle.
  • Productivité élevée permettant une fabrication économique.
  • Sécurité de l’approvisionnement et soutien réglementaire complet.
Spécification
Spécification
Milieu de chromatographie Capto S ImpAct
Agarose à haut débit
50 mu;m
25 ml
4 à 12