Learn More
GE Healthcare Dharmacon miRIDIAN™ microRNA Mimic Negative Controls
Marque:  GE Healthcare Dharmacon CN-001000-01-50
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15122217
  • 722.95€ / 50nmol
Date dexpédition estimée
du fournisseur 26-02-2018
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
Non-targeting inhibitors for use as controls in miRNA inhibition experiments, distinguish between specific inhibitor activity and background effects
50nm
Vidéos