Learn More
Cytiva Milieux haute performance de glutathione Sepharose™
Pour la purification à haute résolution des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST)
Marque:  Cytiva 17-5279-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 10032949
  • 692.00€ / 25mL
Expédition estimée
16-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Purification en une étape des protéines marquées à la GST et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione
  • Les protéines marquées à la GST sont éluées dans des conditions de non-dénaturation légères à l’aide de glutathione réduite
  • Le procédé de purification doux préserve l’antigénicité et la fonction des protéines
  • Le ligand de glutathione est couplé à la matrice à 6 % d’agarose
Spécification
Spécification
34μ m
Glutathione Sepharose Haute performance est une résine d’affinité recommandée pour la purification des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST) lorsque la haute résolution est la priorité.
Capacité de liaison 10 mg GST recombinante/ml de milieu, Agarose fortement réticulée, 6 %
Agarose fortement réticulée, 6 %
3 à 12
25 ml
6°% d’agarose hautement réticulé
gt;Env. 10 mg de protéine marquée à la GST / ml de résine
lt; 600°cm/h
Glutathion
25 ml
Glutathione Sepharose haute performance
4 à 30deg;C, éthanol à 20 %
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Glutathione Sepharose High Performance, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol