Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Benzamidine FF (HS)
Élimination ou purification des protéases à sérines telles que la thrombine. Les colonnes HiTrap™ benzamidine FF (HS) deCytiva sont préconditionnées avec de la benzamidine Sepharose4 à débit rapide (HS).
213.00€ - 423.00€
Spécification
Granulométrie | 90 μm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC |
Type de produit | Benzamidine FF Column |
À utiliser avec (application) | Élimination ou purification de sérine protéases telles que la thrombine |
Hauteur (impériale) | 0,98 in |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11723199
|
Cytiva
17-5144-01 |
1,6cm | <20°ml/min. | 1 x 5 ml |
416.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10774357
|
Cytiva
17-5143-02 |
0,7cm | < 4°ml/min | 2 x 1 ml |
213.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10450135
|
Cytiva
17-5143-01 |
0,7cm | < 4°ml/min | 5 x 1 ml |
423.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pré-conditionnées avec du (sous) milieu de Benzamidine Sepharose™4 à débit rapide
- Capacité de liaison protéique ≥35 mg de trypsine/ml de milieu
- Élimination efficace de la thrombine et du facteur Xa après le clivage de l’étiquette des protéines recombinantes
Spécification
90 μm | |
Benzamidine FF Column | |
0,98 in | |
gt; 12 mu;M de p-aminobenzamidine/ml de milieu | |
42 psi | |
4°% d’agarose hautement réticulé | |
De 2° à 8°C |
Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC | |
Élimination ou purification de sérine protéases telles que la thrombine | |
2,5cm | |
PP | |
2 à 8 | |
Sérine protéases telles que la thrombine |